Läs mer
Honeywell N,N-dimetylformamid
Produktkod. 16625743 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
190 kg
Produktkod. Kvantitet
16625743 190 kg
1 options
Produktkod. 16625743 Leverantör Honeywell Leverantörsnummer 15440S190KG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Purum
  • Purum
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide
pH 7.0 (20°C)
Smältpunkt -61°C
CAS 68-12-2
CAS Min % ≥90.00%
Färg Färglös
CAS Max % ≤100.00%
Densitet 0.94 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 190 kg
Flampunkt 57.5°C (1.013.25 hPa)
Förpackning Returtrumma i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje Purum
Molekylformel C3H7NO
Ångtryck 3.77 hPa at 20°C (68°F), 23 hPa at 50°C (122°F)
MDL-nummer MFCD00003284
Viskositet 0.86 mPa.s (20°C)
UN-nummer UN2265
Beilstein 605365
Koncentration ≤100.00%
Synonym DMF, Diemethyl formamide
Kokpunkt 152°C to 153°C (1,013 hPa)
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C=O
IUPAC-namn N,N-dimetylformamid
Molekylvikt (g/mol) 73.10