Läs mer
Riedel-de Haën N,N-dimetylformamid
Produktkod. 15915660
Change view
Kvantitet:
7 L
Förpackningsstorlek:
7 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15915660 7 L 7 L
1 options
Produktkod. 15915660 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 331207LRC
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
N,N-dimetylformamid, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,8 % (GC).
  • ACS lösningsmedel för allmänt bruk.
  • Prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes.
  • Lämplig för mindre krävande applikationer som rutinmässig isokratisk HPLC.
  • Variationer och minskningsproblem som kan spåras till lösningsmedelskontamination.
  • Alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide
pH 7.0 (20°C)
Smältpunkt -61°C
CAS 68-12-2
CAS Min % ≥90.00%
Färg Färglös
CAS Max % ≤100.00%
Densitet 0.94 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 7 L
Flampunkt 57.5°C (1.013.25 hPa)
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje Puriss. p.a.
Molekylformel C3H7NO
Linjär formel HCON(CH3)2
Ångtryck 23 hPa (50°C)
MDL-nummer MFCD00003284
Viskositet 0.86 mPa.s (20°C)
UN-nummer UN2265
Beilstein 605365
Koncentration ≥99.80%
Synonym DMF, Diemethyl formamide
Kokpunkt 152°C to 153°C (1,013 hPa)
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C=O
IUPAC-namn N,N-dimetylformamid
Molekylvikt (g/mol) 73.10
Procent renhet ≥99.80%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylformamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312+H332-Skadligt vid hudkontakt eller inandning
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.