Produktkod. 15603610
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Förpackning:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
20 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
unitSize
15603610
500 mL
Glass Bottle
500ml
15673600
1 L
Glass Bottle
1 L
15683600
2.5 L
Glass Bottle
2.5 L
15693600
20 L
Stainless Steel Can
20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod.
15603610
Leverantör
Honeywell-Riedel-de Haen
Leverantörsnummer
319937500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
ACS Reagent,≥99.8%
ACS GENERAL USE SOLVENTS
value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC variations and decrease issues traceable to solvent contamination all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Kemiska identifierare
CAS
68-12-2
Molekylformel
C3H7NO
Molekylvikt (g/mol)
73.10
MDL-nummer
MFCD00003284
InChI-nyckel
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID
6228
ChEBI
CHEBI:17741
IUPAC-namn
N,N-dimethylformamide
LEDER
CN(C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
N,N-Dimethylformamide
Smältpunkt
-61°C
Densitet
0.944g/mL
Kvantitet
500 mL
Explosionsgräns
0.152
Flampunkt
58°C (136.4°F)
Tändpunkt
833°F
Förpackning
Glass Bottle
Linjär formel
HCON(CH3 )2
Ångtryck
2.7mmHg (20°C)
UN-nummer
UN2265
Beilstein
605365
Kokpunkt
153°C
Formel vikt
73.09g/mol
Procent renhet
≥99.8%
Kvalitet
ACS
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .