Läs mer
N,N-Dimethylformamide, ≥99.8%, ACS Reagent, Solstice
Produktkod. 15693600
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Förpackning:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
20 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15693600 20 L Stainless Steel Can 20 L
15603610 500 mL Glass Bottle 500ml
15673600 1 L Glass Bottle 1 L
15683600 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15693600 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 31993720L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
ACS Reagent,≥99.8%
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-12-2
Molekylformel C3H7NO
Molekylvikt (g/mol) 73.10
MDL-nummer MFCD00003284
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-namn N,N-dimethylformamide
LEDER CN(C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide
Smältpunkt -61°C
Densitet 0.944g/mL
Kvantitet 20 L
Explosionsgräns 0.152
Flampunkt 58°C (136.4°F)
Tändpunkt 833°F
Förpackning Stainless Steel Can
Linjär formel HCON(CH3)2
Ångtryck 2.7mmHg (20°C)
UN-nummer UN2265
Beilstein 605365
Kokpunkt 153°C
Formel vikt 73.09g/mol
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet ACS