Läs mer
N,N-dimetylformamid, 99,8+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4229183 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
EcoSafPak™ Glasflaska
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
25ml
500ml
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10157560
Brand: Thermo Scientific Acros 423640250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-12-2
Molekylformel C3H7NO
Molekylvikt (g/mol) 73.10
MDL-nummer MFCD00003284
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-namn N,N-dimetylformamid
LEDER CN(C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide
Smältpunkt -61.0°C
CAS Min % 99.8
CAS Max % 100.0
Nedbrytningsinformation >350°C
Densitet 0.9450g/mL, 0.945
Kokpunkt 153.0°C
Kvantitet 25 mL
Flampunkt 58°C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4290 to 1.4320
Analysprocentintervall 99.8+%
Rester efter avdunstning 0.005% max.
Titrerbar syra 0.0005 meq/g max.
Linjär formel HCON(CH3)2
Titrerbar bas 0.003 meq/g max.
Ångtryck Vapor Pressure: 4.9mbar at 20°C
Viskositet 0.8 mPa.s (20°C)
Beilstein 04, 58
Vatten 0.15% Max. (coulometric)
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Merck Index 15, 3267
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formel vikt 73.09
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylformamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: N,N-Dimethylformamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.