Läs mer
N,N-Dimethylformamide, ≥99.8%, ACS Spectrophotometric Grade, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Produktkod. 15621460
Change view
Kvantitet:
2 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15621460 2 L Glass Bottle 2 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15621460 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 1548142L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide
CAS 68-12-2
Densitet 0.944g/mL
Kvantitet 2 L
Explosionsgräns 0.152
Flampunkt 58°C (136.4°F)
Tändpunkt 833°F
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C3H7NO
Linjär formel HCON(CH3)2
MDL-nummer MFCD00003284
Ångtryck 2.7mmHg (20°C)
UN-nummer UN2265
Beilstein 605365
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C=O
IUPAC-namn N,N-dimethylformamide
Molekylvikt (g/mol) 73.10
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Formel vikt 73.09g/mol
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet ACS