Läs mer
N,N-dimetylformamid, ≥99,8 %, för spektroskopi ACS
Produktkod. 10605491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
EcoSafPak™ Glasflaska
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10605491 500 mL EcoSafPak™ Glasflaska 500ml
10702394 1 L Glasflaska -
10403465 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10605491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 408325000
Request Bulk or Custom Format
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-12-2
Molekylformel C3H7NO
Molekylvikt (g/mol) 73.10
MDL-nummer MFCD00003284
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-namn N,N-dimetylformamid
LEDER CN(C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide
Smältpunkt -61.0°C
Namnnotering 99.8%
Abs. 0.01 max. at 340nm, 0.01 max. at 400nm, 0.05 max. at 310nm, 0.1 max. at 295nm, 0.3 max. at 275nm, 1 max. at 270nm
CAS Min % 99.8
CAS Max % 100.0
Nedbrytningsinformation >350°C
Densitet 0.9450g/mL, 0.945
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 58°C
Förpackning EcoSafPak™ Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4290 to 1.4320
Rester efter avdunstning 0.005% max.
Analysprocentintervall 99.8+%
Titrerbar syra 0.0005 meq/g max.
Titrerbar bas 0.003 meq/g max.
Linjär formel HCON(CH3)2
Ångtryck Vapor Pressure: 4.9mbar at 20°C
Viskositet 0.8 mPa.s (20°C)
Vatten 0.15% Max. (coulometric)
Beilstein 04, 58
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Merck Index 15, 3267
Kokpunkt 153.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formel vikt 73.09
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylformamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.