Läs mer
N,N-dimetylformamid, ≥99,8 %, för spektroskopi ACS
Produktkod. 10702394 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
EcoSafPak™ Glasflaska
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10702394 1 L Glasflaska -
10605491 500 mL EcoSafPak™ Glasflaska 500ml
10403465 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10702394 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 408320010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1850.00 SEK
    1702.57 SEK / 1 L
    Save 147.43 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-12-2
Molekylformel C3H7NO
Molekylvikt (g/mol) 73.10
MDL-nummer MFCD00003284
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-namn N,N-dimetylformamid
LEDER CN(C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide
Smältpunkt -61,0 °C
Namnnotering 99.8%
Abs. 0,01 max vid 340 nm, 0,01 max vid 400 nm, 0,05 max vid 310 nm, 0,1 max vid 295 nm, 0,3 max vid 275 nm, 1 max vid 270 nm
CAS Min % 99.8
CAS Max % 100.0
Nedbrytningsinformation >350 °C
Densitet 0.9450g/mL, 0.945
Kvantitet 1 L
Flampunkt 58 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,4290 till 1,4320
Rester efter avdunstning 0,005% max.
Analysprocentintervall 99.8+%
Titrerbar syra 0,0005 meq/g max.
Titrerbar bas 0,003 meq/g max.
Linjär formel HCON(CH3)2
Ångtryck Ångtryck: 4,9 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,8 mPa (20 °C)
Vatten 0,15 % Max. (coulometrisk)
Beilstein 04, 58
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Merck Index 15, 3267
Kokpunkt 153,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: blandbar med de flesta organiska lösningsmedel
Formel vikt 73.09
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.