Läs mer
N,N-dimetylformamid≥ 99,9 %, BAGARE ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 15558654 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
:
1 L
Produktkod.
15558654 1 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15558654 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 9753.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
För headspace gaskromatografi
  • Lämplig som lösningsmedel för analys av restlösningsmedel av ICH-klasserna 1,2 och 3 enligt Ph.Eur. och USP .
  • 1 Klass lösningsmedelsrester:
    • Bensen: obestämbar
    • Koltetraklorid: obestämbar
    • 1,2-Dikloretan: obestämbar
    • 1,1-Dikloroetan: obestämbar
    • 1,1,1-Trikloretan: obestämbar
  • 2 Klass lösningsmedelsrester:
    • Acetonitril: max. 4 ppm
    • Cyklohexan: max. 1 ppm
    • Diklormetan: max. 0,6 ppm
    • 1,2-dimetoxietan: max. 5 ppm
    • 1,4-dioxan: max. 4 ppm
    • Hexan: max. 0,3 ppm
    • Metanol: max. 1 ppm
    • Metylcyklohexan: max. 1 ppm
    • Pyridin: max. 1 ppm
    • Tetrahydrofuran: max. 0,7 ppm
    • Toluen: max. 0,9 ppm
    • p-xylen: max. 1 ppm
    • m-Xylen: max. 1 ppm
    • o-xylen: max. 1 ppm
  • 3 Klass lösningsmedelsrester totalt: max. 0,5 %
    • Aceton: max. 1 ppm
    • 1-butanol: max. 1 ppm
    • Butylacetat: max. 1 ppm
    • Etanol: max. 1 ppm
    • Etylacetal: max. 1 ppm
    • Heptan: max. 1 ppm
    • Isopropylacetat: max. 1 ppm
    • 1-propanol: max. 1 ppm
    • 2-propanol: max. 1 ppm
Specifikationer
CAS 68-12-2
Aciditet max. 0.0005 meq/g
Kvantitet 1 L
Brytningsindex Dependent on chemical
Analysprocentintervall min. 99.9%
Rester efter avdunstning max. 0.0005%
Molekylformel C3H7NO
MDL-nummer MFCD00003284
Vatten max. 0.03%
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C=O
IUPAC-namn N,N-dimetylformamid
Molekylvikt (g/mol) 73.10
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P281-Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).