Läs mer
N,N-dimetylformamid,≥ 99,99995 % (spårmetallanalys), Honeywell™ Riedel-de-Haën™ TraceSELECT™ ,
Produktkod. 15666910
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15666910 1 L Poly flaska 1 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15666910 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 727811L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
TraceSELECT™ , för analys av oorganiska spår,≥ 99,99995 % (spårmetallanalys)
  • Lösningsmedel med hög renhet för specieringsanalys med LC-ICP-MS
  • Rigorösa reningsprocedurer följt av UV-spektroskopi, IC och ICP-MS-testning för att säkerställa hög kemisk renhet och hög UV-transmittans
  • Blankvärdena för metallspår i dessa lösningsmedel ligger i ppb-intervallet eller lägre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide
CAS 68-12-2
Densitet 0.947-0.949g/mL at 20°C, 0.944g/mL
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.152
Flampunkt 58°C (136.4°F)
Tändpunkt 833°F
Förpackning Poly flaska
Molekylformel C3H7NO
Linjär formel HCON(CH3)2
Ångtryck 2.7mmHg (20°C)
MDL-nummer MFCD00003284
UN-nummer UN2265
Beilstein 605365
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C=O
IUPAC-namn N,N-dimetylformamid
Molekylvikt (g/mol) 73.10
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Formel vikt 73.09g/mol
Procent renhet ≥99.99995% (trace metals analysis)
Kvalitet TraceSELECT