Läs mer
N,N-dimetylformamid, 99 %
Produktkod. 11430034
Change view
Kvantitet:
10,000 mL
250 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
2500ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430034 10,000 mL 10000ml
11468770 250 mL 250ml
11420034 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11430034 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13547.0D
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73,10 g/mol
N,N-dimetylformamid används vanligtvis som lösningsmedel. Det används som reagens i Bouveault aldehydsyntes och även i Vilsmeier-Haack reaktion. Det fungerar som en katalysator vid syntesen av acylklorider. Det används för att separera och raffinera råolja från olefingas. DMF tillsammans med metylenklorid fungerar som borttagning av lack eller lack. Det används också vid tillverkning av lim, fibrer och filmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N, N-dimetylformamid används vanligtvis som lösningsmedel. Det används som reagens i Bouveault aldehydsyntes och även i Vilsmeier-Haack reaktion. Det fungerar som en katalysator vid syntesen av acylklorider. Det används för att separera och raffinera råolja från olefingas. DMF tillsammans med metylenklorid fungerar som borttagning av lack eller lack. Det används också vid tillverkning av lim, fibrer och filmer.
Löslighet
Blandbar med vatten och de flesta organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Reaktion med natriumhydrid ger exoterm sönderdelning vid låga temperaturer. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-12-2
Molekylformel C3H7NO
Molekylvikt (g/mol) 73.10
MDL-nummer MFCD00003284
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-namn N,N-dimetylformamid
LEDER CN(C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide
Smältpunkt -61°C
Densitet 0.944
pH 7
Kokpunkt 153°C
Flampunkt 57°C (135°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 10,000 mL
UN-nummer UN2265
Beilstein 605365
Merck Index 14,3243
Löslighetsinformation Miscible with water and most organic solvents.
Formel vikt 73.09
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylformamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylformamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.