Läs mer
N,N-dimetylformamid, ACS, 99,8+%
Produktkod. 11323498
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323498 4 x 1 L 4 L
11490211 500 mL 500ml
11313498 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11323498 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039117.M1
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Ett lösningsmedel för kromogena substrat | CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73,10 g/mol
N,N-dimetylformamid används vanligtvis som lösningsmedel. Det används som reagens i Bouveault aldehydsyntes och även i Vilsmeier-Haack reaktion. Det fungerar som en katalysator vid syntesen av acylklorider. Det används för att separera och raffinera råolja från olefingas. DMF tillsammans med metylenklorid fungerar som borttagning av lack eller lack. Det används också vid tillverkning av lim, fibrer och filmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Maximal nivå av föroreningar
  • Utseende Klart
  • Färg (APHA) 15
  • Avdunstningsåterstod 0,005 %
  • Titrerbar bas 0,003 mekv/g
  • Titrerbar syra 0,0005 mekv/g
  • H2O 0,15 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-12-2
Molekylformel C3H7NO
Molekylvikt (g/mol) 73.10
MDL-nummer MFCD00003284
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-namn N,N-dimetylformamid
LEDER CN(C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylformamide
Namnnotering För analys ACS
Smältpunkt °C till 61 °C
Färg Färglös
Densitet 0.944
Kokpunkt 153 °C
Flampunkt 57 °C (135 °F)
Tändpunkt 440 °C (824 °F)
Analysprocentintervall >99.8%
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 4 x 1 L
Beilstein 605365
Löslighetsinformation Blandbar med vatten och de flesta organiska lösningsmedel.
Formel vikt 73.09
Ångtryck 3,5 hPa (3 mm Hg) vid 20 °C
Kvalitet ACS
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.