Läs mer
N,N-dimetylformamid, vattenlös, 99,8 %, förpackat under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
Beskrivning
N,N-dimetylformamid används vanligtvis som lösningsmedel. Det används som reagens i Bouveault aldehydsyntes och även i Vilsmeier-Haack reaktion. Det fungerar som en katalysator vid syntesen av acylklorider. Det används för att separera och raffinera råolja från olefingas. DMF tillsammans med metylenklorid fungerar som borttagning av lack eller lack. Det används också vid tillverkning av lim, fibrer och filmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N, N-Dimethylformamide |
| Smältpunkt | -61 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.944 |
| Kvantitet | 4 x 1 L |
| Flampunkt | 57 °C (135 °F) |
| Tändpunkt | 440 °C (824 °F) |
| Odör | Aminliknande |
| Fysisk form | Vätska |
| Brytningsindex | 1.431 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- N,N-Dimethylformamide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylformamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.