Läs mer
N,N-Dimethylformamide, anhydrous, amine free, 99.9%
Produktkod. 11315787
Kvantitet:
4 L
4 x 4 L
Förpackningsstorlek:
16 L
4 L
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11315787
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043465.K7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Suitable For Nucleic Acids, Peptide Synthesis | CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Suitable for nucleic acids, peptide synthesisN, N-Dimethylformamide is commonly used as a solvent. It is used as a reagent in Bouveault aldehyde synthesis and also in Vilsmeier-Haack reaction. It acts as a catalyst in the synthesis of acyl chlorides. It is used for separating and refining crude from olefin gas. DMF along with methylene chloride acts as a remover of varnish or lacquers. It is also used in the manufacture of adhesives, fibers and films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-12-2
Molekylformel C3H7NO
Molekylvikt (g/mol) 73.10
MDL-nummer MFCD00003284
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-namn N,N-dimethylformamide
LEDER CN(C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylformamide
Namnnotering Contains amine and water scavenging sieve
Smältpunkt -61°C
Färg Colorless
Densitet 0.944 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 153°C
Flampunkt 57°C (135°F)
Tändpunkt 440°C (824°F)
Analysprocentintervall 99.9%
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 4 L
UN-nummer 2265
Beilstein 605365
Löslighetsinformation Miscible with water and most organic solvents.
Formel vikt 73.09
Ångtryck 3mm Hg at 20°C
Fysisk form Liquid