Läs mer
N,N-dimetylformamid azin dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30375539
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30375539 1 g
1 options
Produktkod. 30375539 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4730951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide Azine Dihydrochloride
CAS 868670-46-6
Molekylformel C6H16Cl2N4
Kvantitet 1 g
Synonym 1,2-Bis[(dimethylamino)methylene]hydrazine Dihydrochloride, Dimethylformamide Azine Dihydrochloride, N,N-Dimethyl Formamide Azine Dihydrochloride, N'-[(dimethylamino)methylene]-N,N-dimethyl-methanehydrazonamide Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H14N4.2ClH/c1-9(2)5-7-8-6-10(3)4;;/h5-6H,1-4H3;2*1H/b7-5+,8-6+;;
LEDER Cl.Cl.CN(C)\C=N\N=C\N(C)C
IUPAC-namn N'-[(E)-dimetylaminometylideneamino]-N,N-dimetylmetanimidamid; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 215.12
Formel vikt 214.0752