Läs mer
N,N-dimetylformamid, bioteknisk kvalitet,≥ 99,9 %, Honeywell Burdick & Jackson™
Produktkod. 15615680
Change view
Kvantitet:
1 L
2 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15615680 2 L Glasflaska 2 L
15605680 1 L Glass Bottle 1 L
15625680 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15615680 Leverantör Honeywell-Burdick and Jackson Leverantörsnummer 4944882L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Biotech Grade,≥ 99,9 %
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B &J) utvecklade de första högrena lösningsmedlen för mer än 50 år sedan
  • När nya tillämpningar och tekniker dyker upp, Burdick & Jackson fortsätter att utveckla produkter för att möta de mest krävande kraven på laboratorier och läkemedelsproduktion
  • Våra förpackningslösningar, från labbskala till produktion, ger våra kunder mervärde, ökad effektivitet och ökad säkerhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-12-2
Molekylformel C3H7NO
Molekylvikt (g/mol) 73.10
MDL-nummer MFCD00003284
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-namn N,N-dimetylformamid
LEDER CN(C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide
pH 7 (at 20°C)
Smältpunkt -61°C
Färg Färglös
Densitet 0.944g/mL
Kvantitet 2 L
Explosionsgräns 0.152
Flampunkt 58°C (136.4°F)
Tändpunkt 833°F
Odör Weak
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Linjär formel HCON(CH3)2
Ångtryck 2.7mmHg (20°C)
UN-nummer UN2265
Beilstein 605365
Kokpunkt 152°C to 153°C
Formel vikt 73.09g/mol
Procent renhet ≥99.9%