Läs mer
Riedel-de Haën N,N-dimetylformamid CHROMASOLV™
Produktkod. 16605843
Change view
Kvantitet:
18 L
Produktkod. Kvantitet
16605843 18 L
1 options
Produktkod. 16605843 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 3469918L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
N,N-dimetylformamid CHROMASOLV™ för HPLC,≥ 99,9 % (GC).
  • ≥99,9 % (GC)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide
pH 7.0 (20°C)
Smältpunkt -61°C
CAS 68-12-2
CAS Min % ≥90.00%
Färg Färglös
CAS Max % ≤100.00%
Densitet 0.94 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 18 L
Flampunkt 57.5°C (1,013.25 hPa)
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje CHROMASOLV
Molekylformel C3H7NO
Ångtryck 23 hPa (50°C)
MDL-nummer MFCD00003284
Viskositet 0.86 mPa.s (20°C)
UN-nummer UN2265
Beilstein 605365
Synonym DMF, Diemethyl formamide
Kokpunkt 152°C to 153°C (1,013 hPa)
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C=O
IUPAC-namn N,N-dimetylformamid
Molekylvikt (g/mol) 73.10
Procent renhet ≥99.90%
Kvalitet HPLC