Läs mer
N,N-dimetylformamid CHROMASOLV™ Plus, för HPLC, ≥99,9 %, Solstice
Beskrivning
- För HPLC, spektrofotometri och miljöanalys
- Testad för HPLC-lämplighet via gradientanalys och UV-VIS spektroskopi
- Låg UV-föroreningsprofil
- Låg föroreningsgradient LC-baslinje
- Mycket låga nivåer av icke-flyktiga föroreningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylformamide |
| Smältpunkt | -61 °C |
| Namnnotering | för HPLC |
| Densitet | 0.944g/mL |
| Kvantitet | 1 L |
| Brytningsindex | n20/D 1.430 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Glasdestillation |
| Linjär formel | HCON(CH3)2 |
| Ångtryck | 2,7 mmHg (20 °C) |
| Beilstein | 605365 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- N,N-Dimethylformamide
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-dimethylformamide