Läs mer
N,N-dimetylformamid CHROMASOLV™ Plus, för HPLC,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15672850
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15672850 4 x 2.5 L Paket med 4
15652850 1 L 1 L
15662850 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15672850 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 2705474X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Lösningsmedel för många hydrofoba organiska föreningar.
  • För HPLC, spektrofotometri och miljöanalys
  • Testad för HPLC-lämplighet via gradientanalys och UV-VIS spektroskopi
  • Låg UV-föroreningsprofil
  • Låg föroreningsgradient LC-baslinje
  • Mycket låga nivåer av icke-flyktiga föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-12-2
Molekylformel C3H7NO
Molekylvikt (g/mol) 73.10
MDL-nummer MFCD00003284
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-namn N,N-dimetylformamid
LEDER CN(C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide
Smältpunkt -61°C
Namnnotering for HPLC
Densitet 0.944g/mL
Kvantitet 4 x 2.5 L
Brytningsindex n20/D 1.430
Anteckningar om renhetsgrad glass distillation
Linjär formel HCON(CH3)2
Ångtryck 2.7mmHg (20 °C)
Beilstein 605365
Kokpunkt 153°C
Formel vikt 73.09g/mol
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet CHROMASOLV™ Plus
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylformamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312 + H332-Skadligt vid hudkontakt eller inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.