Läs mer
N,N-dimetylformamid-d{7}, 99,5 % (isotopisk)
Produktkod. 15411807
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
5 x 1 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15411807 10 g 10g
11319977 1 g 1g
11316079 5 x 1 g 5g
15401807 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15411807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042284.09
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 4472-41-7 | C3H7NO | 80,138 g/mol
Det är ett vanligt lösningsmedel som används i NMR-spektroskopi. Det används också som reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4472-41-7
Molekylformel C3H7NO
Molekylvikt (g/mol) 80.138
MDL-nummer MFCD00003286
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Synonym n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
PubChem CID 78225
IUPAC-namn 1-deuterio-N,N-bis(trideuteriometyl)formamid
LEDER CN(C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide-d7
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering Isotop
Densitet 1.04 g/mL
Flampunkt 58 °C (136 °F)
Odör Aminliknande
Förpackning Förinställd ampull
Kvantitet 10 g
Kokpunkt 153 °C
Linjär formel DCON(CD3)2
UN-nummer UN2265
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 80.14
Procent renhet 99.5%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.