Läs mer
N,N-dimetylformamid-d7, för NMR, 99,5 atom % D
Produktkod. 10479670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
1ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10479670 1 mL Glasflaska 1ml
16378186 5 mL Glasflaska -
10762611 10 mL Glasflaska 10ml
16388186 25 mL Glasflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10479670 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 183600010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1095.00 SEK
    1005.96 SEK / 1ml
    Save 89.04 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 4472-41-7 | C3H7NO | 80,138 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4472-41-7
Molekylformel C3H7NO
MDL-nummer MFCD00003286
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Synonym n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
PubChem CID 78225
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylformamide-d7
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99,5 atom % D
Densitet 1.0300g/mL
Deuterium (D) 99,4 % min.
Flampunkt 58 °C
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.428
Vatten 0,1 % max. (Koulometrisk)
Kvantitet 1 mL
Linjär formel DCON(CD3)2
LEDER CN(C)C=O
IUPAC-namn 1-deuterio-N,N-bis(trideuteriometyl)formamid
Molekylvikt (g/mol) 80.138
Formel vikt 80.15
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylformamide-d7
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.