Läs mer
N,N-dimetylformamid-d7, för NMR, 99,5 atom % D
Produktkod. 16378186 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
1ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
16378186 5 mL Glasflaska -
10479670 1 mL Glasflaska 1ml
10762611 10 mL Glasflaska 10ml
16388186 25 mL Glasflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16378186 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 183600050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3890.00 SEK
    3772.37 SEK / 5ml
    Save 117.63 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 4472-41-7 | C3H7NO | 80,138 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4472-41-7
Molekylformel C3H7NO
MDL-nummer MFCD00003286
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Synonym dimethyl formamide-d7, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethylformamide d, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d, n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, deuterated dmf
PubChem CID 78225
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylformamide-d7
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99,5 atom % D
Densitet 1.0300 g/mL
Deuterium (D) 99,4 % min.
Flampunkt 58 °C
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.428
Vatten 0,1 % max. (Koulometrisk)
Kvantitet 5 mL
Linjär formel DCON(CD3)2
LEDER [2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn N,N-di(2H3)metyl(2H)formamid
Molekylvikt (g/mol) 80.14
Formel vikt 80.15
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylformamide-d7
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylformamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.