Läs mer
N,N-dimetylformamid-d7, för NMR, 99,5 atom % D
Produktkod. 16388186 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
1ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
16388186 25 mL Glasflaska -
10479670 1 mL Glasflaska 1ml
16378186 5 mL Glasflaska -
10762611 10 mL Glasflaska 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16388186 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 183600250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13460.00 SEK
    13064.19 SEK / 25ml
    Save 395.81 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4472-41-7 | C3H7NO | 80,138 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4472-41-7
Molekylformel C3H7NO
MDL-nummer MFCD00003286
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Synonym dimethylformamide d, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, deuterated dmf, n,n-dimethylformamide-d7, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, dimethyl formamide-d7, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, dmf-d7, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide
PubChem CID 78225
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylformamide-d7
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99,5 atom % D
Densitet 1.0300 g/mL
Deuterium (D) 99,4 % min.
Flampunkt 58 °C
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.428
Vatten 0,1 % max. (Koulometrisk)
Kvantitet 25 mL
Linjär formel DCON(CD3)2
LEDER [2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn N,N-di(2H3)metyl(2H)formamid
Molekylvikt (g/mol) 80.14
Formel vikt 80.15
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.