Läs mer
N,N-dimetylformamid-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylformamide-d7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D |
| Formel vikt | 80.0967 |
| Procent renhet | >95% |