Läs mer
N,N-dimetylformamid di-n-propylacetal, 97 %
Produktkod. 11330144
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11330144 10 g 10g
11340144 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11330144 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00643.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 6006-65-1 | C9H22NO2 | 176,28 g/mol
N,N-dimetylformamid di-n-propylacetal, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N,N-dimetylformamid di-n-propylacetal, används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Det hydrolyserar med
vatten.
Anteckningar
Fukt, vattenkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6006-65-1
Molekylformel C9H22NO2
Molekylvikt (g/mol) 176.28
MDL-nummer MFCD00009374
InChI-nyckel NSLGQFIDCADTAS-UHFFFAOYSA-O
Synonym n,n-dimethylformamide dipropyl acetal, 1,1-dipropoxytrimethylamine, n,n-dimethylformamide di-n-propyl acetal, dipropoxymethyl dimethylamine, 1,1-dipropoxy-n,n-dimethylmethylamine, acmc-1b5t3, dimethyl dipropoxymethyl amine, dimethylformamide dipropyl acetal, nslgqfidcadtas-uhfffaoysa, n,n-dimethylformamide dipropylacetal
PubChem CID 80105
IUPAC-namn N,N-dimetyl-1,1-dipropoximetanamin
LEDER CCCOC(OCCC)[NH+](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide di-n-propyl acetal
Densitet 0.854
Kokpunkt 67°C to 68°C (14 mmHg)
Flampunkt 46°C (115°F)
Linjär formel (CH3)2NCH(OCH2CH2CH3)2
Brytningsindex 1.4088
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1098524
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation It hydrolyzes with water.
Formel vikt 175.27
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.