Läs mer
N,N-dimetylformamid di-tert-butylacetal, teknik. 90 %
Produktkod. 11380034
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11380034 5 g 5g
11390034 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11380034 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00431.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 36805-97-7 | C11H25NO2 | 203,326 g/mol
N,N-dimetylformamid-di-tert-butylacetal används som ett reagens vid syntesen av (S)-2-(1-tert-butoxikarbonyl-2-{4-[2-(5-metyl-2-fenyloxazol-4-yl)etoxi]fenyl}etylamino)bensoesyrametylester,-3-butyl-morfiestern, 3-butyl-butyl-butylestern pyrrol och indolkarboxylsyror. Vidare används det vid framställning av indoliziner genom intermolekylär cyklisering av pikoliniumsalter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dimetylformamid-di-tert-butylacetal används som ett reagens vid syntes av (S)-2-(1-tert-butoxikarbonyl-2-{4-[2-(5-metyl-2-fenyloxazol-4-yl)etoxi]fenyl}etylamino)bensoesyrametyl-O-morfiester,-3-butyl-O-morfiester,-3-butylester pyrrol och indolkarboxylsyror. Vidare används det vid framställning av indoliziner genom intermolekylär cyklisering av pikoliniumsalter.
Löslighet Blandbar med
toluen och bensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36805-97-7
Molekylformel C11H25NO2
Molekylvikt (g/mol) 203.326
MDL-nummer MFCD00015002
InChI-nyckel DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylformamide di-tert-butyl acetal, 1,1-di-tert-butoxytrimethylamine, 1,1-di-tert-butoxy-n,n-dimethylmethanamine, bis tert-butoxy methyl dimethylamine, 1,1-bis 1,1-dimethylethoxy-n,n,n-trimethylamine, di-tert-butoxymethyldimethylamine, n,n-dimethylformamide di-t-butyl acetal, methanamine, 1,1-bis 1,1-dimethylethoxy-n,n-dimethyl, 1,1-ditert-butoxy-n,n-dimethylmethanamine, 1,1-di-tert-butoxy-n,n-dimethylmethylamine
PubChem CID 547712
IUPAC-namn N,N-dimetyl-1,1-bis[(2-metylpropan-2-yl)oxi]metanamin
LEDER CC(C)(C)OC(N(C)C)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal
Densitet 0.85
Kokpunkt 75°C to 77°C (12 mmHg)
Flampunkt 33°C (91°F)
Linjär formel (CH3)2NCH[OC(CH3)3]2
Brytningsindex 1.412
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 969629
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with toluene and benzene.
Formel vikt 203.33
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.