Läs mer
N,N-dimetylformamid Di-tert-butylacetal, TRC
Produktkod. 30388394
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30388394 5 g
1 options
Produktkod. 30388394 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4649955G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide Di-tert-butyl Acetal
CAS 36805-97-7
Molekylformel C11H25NO2
Kvantitet 5 g
Synonym 1,1-bis(1,1-Dimethylethoxy)-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethaneamine, DMF Di-tert-butyl Acetal, Di(tert-butoxy)(dimethylamino)methane, Di-tert-butoxymethyldimethylamine, Di-tert-butyl Dimethylformamide Acetal, Dimethylformamide Di-tert-butyl Acetal, N,N-DMF Di-tert-butyl Acetal
InChI formel InChI=1S/C11H25NO2/c1-10(2,3)13-9(12(7)8)14-11(4,5)6/h9H,1-8H3
LEDER CN(C)C(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
IUPAC-namn N,N-dimetyl-1,1-bis[(2-metylpropan-2-yl)oxy]metanamin
Molekylvikt (g/mol) 203.32
Formel vikt 203.1885