Läs mer
N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal, tech. 80%
Produktkod. 11433644
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433644 10 g 10g
11443644 50 g 50g
11453644 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433644 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11281.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2016-04-8 | C17H22NO2 | 272.37 g/mol
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal was used in quantification of cocaine and its primary metabolite, benzoyl ecgonine from urine matrix by gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal was used in quantification of cocaine and its primary metabolite, benzoyl ecgonine from urine matrix by gas chromatography.
Solubility
Soluble in variety of inert solvents.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2016-04-8
Molekylformel C17H22NO2
Molekylvikt (g/mol) 272.37
MDL-nummer MFCD00014869
InChI-nyckel JFIKHFNGAURIIB-UHFFFAOYSA-O
Synonym n,n-dimethylformamide dibenzyl acetal, n,n-dimethylformamide dibenzylacetal, 1,1-bis benzyloxy trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl-1,1-bis phenylmethoxy, bis benzyloxy methyl dimethylamine, acmc-1cro2, 1,1-dibenzyloxytrimethylamine, dimethyl formamide dibenzylacetal, bis benzyloxy methyldimethylamine, dimethyl formamide dibenzyl acetal
PubChem CID 74837
IUPAC-namn N,N-dimethyl-1,1-bis(phenylmethoxy)methanamine
LEDER CN(C)C(OCC1=CC=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal
Densitet 1.045
Kokpunkt 138°C to 140°C (0.5 mmHg)
Kvantitet 10 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in variety of inert solvents.
Formel vikt 271.36
Procent renhet 85%
Kvalitet Technical
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.