Läs mer
N,N-dimetylformamiddietylacetal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7058251
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11446700
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00205.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1188-33-6 | C7H17NO2 | 147.218 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1188-33-6
Molekylformel C7H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 147.218
MDL-nummer MFCD00009227
InChI-nyckel BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylformamide diethyl acetal, 1,1-diethoxytrimethylamine, methanamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyformamide diethy acetal, diethoxymethyl dimethylamine, n,n-dimethylformamide diethylacetal, dimethylformamide diethylacetal, 1,1-diethoxy trimethyl amine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethylmethylamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl-methanamine
PubChem CID 70913
IUPAC-namn 1,1-dietoxi-N,N-dimetylmetanamin
LEDER CCOC(N(C)C)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Densitet 0.859
Kokpunkt 134°C to 136°C
Flampunkt 17°C (62°F)
Brytningsindex 1.399
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 741889
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 147.22
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.