Läs mer
N,N-dimetylformamid dietylacetal, TRC
Produktkod. 30383697
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30383697 25 g
1 options
Produktkod. 30383697 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46960525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
CAS 1188-33-6
Molekylformel C7 H17 N O2
Kvantitet 25 g
Synonym Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine
InChI formel InChI=1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
LEDER CCOC(OCC)N(C)C
IUPAC-namn 1,1-dietoxi-N,N-dimetylmetamin
Molekylvikt (g/mol) 147.22
Formel vikt 147.1259
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.