Läs mer
N,N-dimetylformamid dietylacetal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylformamide diethyl acetal |
| CAS | 1188-33-6 |
| Molekylformel | C7 H17 N O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | CCOC(OCC)N(C)C |
| IUPAC-namn | 1,1-dietoxi-N,N-dimetylmetamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.22 |
| Formel vikt | 147.1259 |