Läs mer
N,N-dimetylformamid dimetylacetal, 94 %
Produktkod. 11438276
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438276 500 g 500g
11418276 25 g 25g
11428276 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11438276 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15350.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 4637-24-5 | C5H13NO2 | 119,16 g/mol
N,N-dimetylformamiddimetylacetal används som en mellanprodukt vid bildningen av pyridinderivat, som uppvisar hämning mot PI3-kinas p110alfa-enzymer. Det används för derivatisering av primära sulfonamider och trifluorättiksyra. Det används också vid framställning av formamidinderivat. Det används som reagens för n-dimetylaminometylen och metylestrar. Vidare används det för att katalysera kopplingen av epoxider med koldioxid för att framställa cykliska karbonater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dimetylformamid-dimetylacetal används som en mellanprodukt i bildningen av pyridinderivat, som uppvisar hämning mot PI3-kinas p110alfa-enzymer. Det används för derivatisering av primära sulfonamider och trifluorättiksyra. Det används också vid framställning av formamidinderivat. Det används som reagens för n-dimetylaminometylen och metylestrar. Vidare används det för att katalysera kopplingen av epoxider med koldioxid för att framställa cykliska karbonater.
Löslighet Blandbar med
de flesta organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4637-24-5
Molekylformel C5H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 119.16
MDL-nummer MFCD00008482
InChI-nyckel ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxytrimethylamine, dimethoxymethyl dimethylamine, methanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylformamide-dimethylacetal, dmf dimethyl acetal, dmfdma, dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylmethylamine, dimethoxy dimethylamino methane
PubChem CID 78373
ChEBI CHEBI:85061
IUPAC-namn (dimetoximetyl)dimetylamin
LEDER COC(OC)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Smältpunkt -85 °C
Densitet 0.897
Kokpunkt 102 °C till 104 °C
Flampunkt 7 °C (45 °F)
Brytningsindex 1.3972
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1993
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Blandbar med de flesta organiska lösningsmedel.
Formel vikt 119.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.