Läs mer
N,N-dimetylformamid-dimetylacetal, ca. 97 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11905301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11905301 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11905301 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446151000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 4637-24-5 | C5H13NO2 | 119,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylformamide dimethyl acetal
CAS 4637-24-5, 149-73-5, 68-12-2, 67-56-1
Färg Vitt
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Kokpunkt 102,0 °C till 104,0 °C
Flampunkt 7 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C5H13NO2
Linjär formel (CH3)2NCH(OCH3)2
Brytningsindex 1.3972
MDL-nummer MFCD00008482
Kvantitet 100 mL
Synonym n,n-dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxytrimethylamine, dimethoxymethyl dimethylamine, methanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylformamide-dimethylacetal, dmf dimethyl acetal, dmfdma, dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylmethylamine, dimethoxy dimethylamino methane
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: hydrolys. Andra lösligheter: lösliga i många organiska lösningsmedel
InChI-nyckel ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(OC)N(C)C
IUPAC-namn (dimetoximetyl)dimetylamin
Molekylvikt (g/mol) 119.16
PubChem CID 78373
ChEBI CHEBI:85061
Formel vikt 119.16
Procent renhet ca 97 %
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.