Läs mer
N,N-dimetylformamid dineopentylacetal, 98 %
Produktkod. 11387805
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387805 10 g 10g
11397805 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387805 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02728.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 4909-78-8 | C13H30NO2 | 232,39 g/mol
N,N-dimetylformamid dineopentylacetal hjälper till vid laktonisering avω -hydroxisyror, vilket ger laktoner med upp till 16-ledade ringar. Det kan användas för att omvandla primära alkoholer till alkyleringsmedel för användning vid alkylering av tioler. Det används vid förestring av Nα -9-fluorenylmetyloxikarbonylaminosyror. Det användes vid syntesen av 1,3-dialkyl-, bensyl- och cyklohexylbarbituratderivat. Det användes som reagens under syntesen av L-serin och L-cystin stereospecifikt märkt med deuterium vidβ -placera.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
N,N-dimetylformamid dineopentylacetal hjälper till vid laktonisering av ω-hydroxisyror, vilket ger laktoner med upp till 16-ledade ringar. Det kan användas för att omvandla primära alkoholer till alkyleringsmedel för användning vid alkylering av tioler. Det används vid förestring av Nα -9-fluorenylmetyloxikarbonylaminosyror. Det användes vid syntesen av 1,3-dialkyl-, bensyl- och cyklohexylbarbituratderivat. Det användes som reagens under syntesen av L-serin och L-cystin stereospecifikt märkt med deuterium vidβ -placera.
Löslighet Hydrolyserar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med vatten och oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4909-78-8
Molekylformel C13H30NO2
Molekylvikt (g/mol) 232.39
MDL-nummer MFCD00008851
InChI-nyckel KEXFRBIOHPDZQM-UHFFFAOYSA-O
Synonym n,n-dimethylformamide dineopentyl acetal, methanamine, 1,1-bis 2,2-dimethylpropoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1,1-bis neopentyloxy methanamine, dimethylformamide dineopentyl acetal, 1,1-bis 2,2-dimethylpropoxy-n,n-dimethylmethanamine, bis 2,2-dimethylpropoxy methyl dimethylamine, acmc-1al8s, 1,1-bis 2,2-dimethylpropoxy-n,n,n-trimethylamine, 1,1-dineopentyloxytrimethylamine, dimethylformamide dineopentylacetal
PubChem CID 78623
IUPAC-namn 1,1-bis(2,2-dimetylpropoxi)-N,N-dimetylmetanamin
LEDER C[NH+](C)C(OCC(C)(C)C)OCC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal
Densitet 0.83
Kokpunkt 85°C to 87°C (10 mmHg)
Flampunkt 63°C (145°F)
Linjär formel (CH3)2NCH[OCH2C(CH3)3]2
Brytningsindex 1.4117
Kvantitet 10 g
Beilstein 741992
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyzes with water.
Formel vikt 231.38
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.