Läs mer
N,N-dimetylformamid dineopentylacetal, 98 %
Beskrivning
N,N-dimetylformamid dineopentylacetal hjälper till vid laktonisering avω -hydroxisyror, vilket ger laktoner med upp till 16-ledade ringar. Det kan användas för att omvandla primära alkoholer till alkyleringsmedel för användning vid alkylering av tioler. Det används vid förestring av Nα -9-fluorenylmetyloxikarbonylaminosyror. Det användes vid syntesen av 1,3-dialkyl-, bensyl- och cyklohexylbarbituratderivat. Det användes som reagens under syntesen av L-serin och L-cystin stereospecifikt märkt med deuterium vidβ -placera.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
N,N-dimetylformamid dineopentylacetal hjälper till vid laktonisering av ω-hydroxisyror, vilket ger laktoner med upp till 16-ledade ringar. Det kan användas för att omvandla primära alkoholer till alkyleringsmedel för användning vid alkylering av tioler. Det används vid förestring av Nα -9-fluorenylmetyloxikarbonylaminosyror. Det användes vid syntesen av 1,3-dialkyl-, bensyl- och cyklohexylbarbituratderivat. Det användes som reagens under syntesen av L-serin och L-cystin stereospecifikt märkt med deuterium vidβ -placera.
Löslighet Hydrolyserar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med vatten och oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal |
| Densitet | 0.83 |
| Kokpunkt | 85 °C till 87 °C (10 mmHg) |
| Flampunkt | 63 °C (145 °F) |
| Linjär formel | (CH3)2NCH[OCH2C(CH3)3]2 |
| Brytningsindex | 1.4117 |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 741992 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Hydrolyserar med vatten. |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.