Läs mer
N,N-dimetylformamid Dineopentyl Acetal, TRC
Produktkod. 30375101
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30375101 100 mg
1 options
Produktkod. 30375101 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD460308100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide Dineopentyl Acetal
CAS 4909-78-8
Molekylformel C13H29NO2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H29NO2/c1-12(2,3)9-15-11(14(7)8)16-10-13(4,5)6/h11H,9-10H2,1-8H3
LEDER CN(C)C(OCC(C)(C)C)OCC(C)(C)C
IUPAC-namn 1,1-bis(2,2-dimetylpropoxi)-N,N-dimetylmetamin
Molekylvikt (g/mol) 231.37
Formel vikt 231.2198