Läs mer
N,N-dimetylformamid, puriss. pa ACS-reagens, Honeywell
Produktkod. 15653900
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
180 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
180kg
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15653900 2.5 L 2.5 L
15643900 1 L 1 L
15673900 25 L 25 L
15633900 180 kg 180kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15653900 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 331202.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2210.00 SEK
    492.36 SEK / 2.5 L
    Save 1717.64 SEK
    77% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 68-12-2
Molekylformel C3H7NO
Molekylvikt (g/mol) 73.10
MDL-nummer MFCD00003284
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-namn N,N-dimetylformamid
LEDER CN(C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Densitet 0.944g/mL, 0.948 to 0.950g/mL at 20°C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 0.152
Flampunkt 58°C (136.4°F)
Tändpunkt 833°F
Linjär formel HCON(CH3)2
Ångtryck 2.7mmHg (20°C)
UN-nummer 2265
Beilstein 605365
Formel vikt 73.09g/mol
Procent renhet ≥99.8% (GC)
Kvalitet ACS/puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylformamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312+H332-Skadligt vid hudkontakt eller inandning
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.