Läs mer
N,N-dimetylformamid, puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,8 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Beskrivning
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
- prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
- lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
- variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
- alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylformamide |
| pH | 7 (at 20°C) |
| Smältpunkt | -61°C |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. |
| Densitet | 0.944g/mL, 0.948 to 0.950g/mL at 20°C |
| Kvantitet | 6 x 1 L |
| Explosionsgräns | 0.152 |
| Flampunkt | 58°C (136.4°F) |
| Tändpunkt | 833°F |
| Odör | Weak |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- N,N-Dimethylformamide
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H312 + H332-Skadligt vid hudkontakt eller inandning.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.