Läs mer
N,N-dimetylformamid, reagenskvalitet, ≥99%, Solstice
Produktkod. 15677790
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15677790 1 L Poly flaska 1 L
15627800 500 mL Polyflaska 500ml
15687790 2.5 L Poly flaska 2.5 L
15637800 5 L Polyflaska 5 L
15647800 6 x 1 L Poly flaska Paket med 6
15617800 4 x 2.5 L Poly flaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15677790 Leverantör Fluka Leverantörsnummer D1585501L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    962.00 SEK
    801.05 SEK / 1 L
    Save 160.95 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-02-2027
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-12-2
Molekylformel C3H7NO
Molekylvikt (g/mol) 73.10
MDL-nummer MFCD00003284
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-namn N,N-dimetylformamid
LEDER CN(C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide
Smältpunkt -61 °C (litteratur)
Namnnotering Reagenskvalitet, ≥99%
CAS Min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%
Densitet 0,944 g/ml (bokstavligen)
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.152
Flampunkt 57,5 °C
Tändpunkt 833 °F
Förpackning Poly flaska
Linjär formel HCON(CH3)2
Ångtryck 2,7 mmHg (20 °C)
UN-nummer UN2265
Vatten max. 0,1%
Beilstein 605365
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
Kokpunkt 152 °C till 153 °C
Formel vikt 73.10
Procent renhet >99%
Kvalitet Reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylformamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312+H332-Skadligt vid hudkontakt eller inandning
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.