Läs mer
N,N-Dimethylformamide, Spectrophotometric Grade, 99.7+%
Produktkod. 11391349
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391349 4 L 4 L
11371349 1 L 1 L
11381349 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11391349 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013808.K7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Maximal nivå av föroreningar: Avdunstningsrester 5 ppm, H 2 O 0,1 %
N,N-dimetylformamid används vanligtvis som lösningsmedel. Det används som reagens i Bouveault-aldehydsyntesen och även i Vilsmeier-Haack-reaktionen. Det fungerar som en katalysator vid syntesen av acylklorider. Det används för att separera och raffinera råolja från olefingas. DMF tillsammans med metylenklorid fungerar som borttagning av lack eller lack. Det används också vid tillverkning av lim, fibrer och filmer. Den är lämplig för användning i ultraviolett spektrofotometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-12-2
Molekylformel C3H7NO
Molekylvikt (g/mol) 73.10
MDL-nummer MFCD00003284
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-namn N,N-dimetylformamid
LEDER CN(C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylformamide
Namnnotering Maximum level of impurities: Evaporation residue 5ppm, H2O 0.1%
Smältpunkt °C to 61°C
Färg Färglös
Densitet 0.944 g/cm3
Kokpunkt 153°C
Flampunkt 57°C (135°F)
Tändpunkt 440°C (824°F)
Analysprocentintervall >99.7%
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 4 L
Beilstein 605365
Löslighetsinformation Miscible with water and most organic solvents.
Formel vikt 73.09
Ångtryck 3.5 hPa (3mm Hg) at 20°C
Kvalitet Spektrofotometrisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.