Läs mer
N,N-dimetylformamid för syntes av peptider, ≥99,8 % (GC), Solstice
Produktkod. 15614180
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15614180 2.5 L 2.5 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15614180 Leverantör Honeywell-Burdick and Jackson Leverantörsnummer 344402.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2695.00 SEK
    2467.65 SEK / 2.5 L
    Save 227.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Lösningsmedel för många hydrofoba organiska föreningar.
  • Solstice utvecklade de första högrena lösningsmedlen för mer än 50 år sedan
  • När nya tillämpningar och tekniker dyker upp fortsätter Solstice att utveckla produkter för att möta de mest krävande kraven för laboratorier och läkemedelsproduktion
  • Våra förpackningslösningar, från laboratoriestorlek till produktion, ger våra kunder mervärde, ökad effektivitet och ökad säkerhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylformamide
Smältpunkt -61 °C
Namnnotering för syntes av peptider
CAS 68-12-2
Densitet 0.944g/mL
Kvantitet 2.5 L
Brytningsindex n20/D 1.430
Molekylformel C3H7NO
Linjär formel HCON(CH3)2
Ångtryck 2,7 mmHg (20 °C)
MDL-nummer MFCD00003284
Beilstein 605365
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
Kokpunkt 153 °C
InChI-nyckel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C=O
IUPAC-namn N,N-dimetylformamid
Molekylvikt (g/mol) 73.10
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Formel vikt 73,09 g/mol
Procent renhet ≥99,8 % (GC)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylformamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylformamide