Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N,N-dimetylglycin, 97 %
Produktkod. 10545871 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10545871 5 g Glasflaska 5g
10285761 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10545871 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 345200050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00 SEK
    929.65 SEK / 5g
    Save 140.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 1118-68-9 | C4H9NR2 | 103,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1118-68-9
Molekylformel C4H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 103.12
MDL-nummer MFCD00004283
InChI-nyckel FFDGPVCHZBVARC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylglycine, dimethylglycine, 2-dimethylamino acetic acid, dimethylamino acetic acid, n,n-dimethylaminoacetic acid, glycine, n,n-dimethyl, n-methylsarcosine, n,n-dimethyl glycine, unii-7797m4cppa, dmg
PubChem CID 673
ChEBI CHEBI:17724
IUPAC-namn 2-(dimetylamino)ättiksyra
LEDER CN(C)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylglycine
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 175,0 °C till 181,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2NCH2COOH
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 3269
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 103.12
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylglycine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.