Läs mer
N,N-dimetylglycin, 98+%
Produktkod. 11474207
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11474207 25 g 25g
11464207 5 g 5g
11484207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11474207 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A19670.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Add to basket
CAS: 1118-68-9 | C4H9NO2 | 103,121 g/mol
N,N-dimetylglycin används som en atletisk prestationshöjare och immunstimulerande medel. Det används också vid behandling av autism, epilepsi och mitokondriell sjukdom. Det används också som en biomarkör för proteinnedbrytning hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vidare används det som ett substrat för att identifiera, differentiera och karakterisera aminosyrametyltransferas. Det spelar en viktig roll för utvecklingen av glycinbaserade joniska vätskor och emulgeringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1118-68-9
Molekylformel C4H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 103.121
MDL-nummer MFCD00004283
InChI-nyckel FFDGPVCHZBVARC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylglycine, dimethylglycine, 2-dimethylamino acetic acid, dimethylamino acetic acid, n,n-dimethylaminoacetic acid, glycine, n,n-dimethyl, n-methylsarcosine, n,n-dimethyl glycine, unii-7797m4cppa, dmg
PubChem CID 673
ChEBI CHEBI:17724
IUPAC-namn 2-(dimetylamino)ättiksyra
LEDER CN(C)CC(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylglycine
Smältpunkt 179 °C till 183 °C
pH 6 till 7
Linjär formel (CH3)2NCH2CO2H
Merck Index 14,3244
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Formel vikt 103.12
Känslighet Hygroskopisk
Procent renhet ≥98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.