Läs mer
N,N-dimetylglycin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7024640
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11464207
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19670.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1118-68-9 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
N,N-dimetylglycin används som en atletisk prestationshöjare och immunstimulerande medel. Det används också vid behandling av autism, epilepsi och mitokondriell sjukdom. Det används också som en biomarkör för proteinnedbrytning hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vidare används det som ett substrat för att identifiera, differentiera och karakterisera aminosyrametyltransferas. Det spelar en viktig roll för utvecklingen av glycinbaserade joniska vätskor och emulgeringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1118-68-9
Molekylformel C4H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 103.121
MDL-nummer MFCD00004283
InChI-nyckel FFDGPVCHZBVARC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylglycine, dimethylglycine, 2-dimethylamino acetic acid, dimethylamino acetic acid, n,n-dimethylaminoacetic acid, glycine, n,n-dimethyl, n-methylsarcosine, n,n-dimethyl glycine, unii-7797m4cppa, dmg
PubChem CID 673
ChEBI CHEBI:17724
IUPAC-namn 2-(dimetylamino)ättiksyra
LEDER CN(C)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylglycine
Smältpunkt 179°C to 183°C
pH 6 till 7
Linjär formel (CH3)2NCH2CO2H
Merck Index 14,3244
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 5 g
Odör Odorless
Formel vikt 103.12
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylglycine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: N,N-Dimethylglycine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.