Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N,N-dimetylglycinhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10026293 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10026293
Brand: Thermo Scientific Chemicals 204661000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2491-06-7 | C4H9NO2·HCl | 139.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2491-06-7
Molekylformel C4H9NO2·HCl
Molekylvikt (g/mol) 139.58
MDL-nummer MFCD00012610
InChI-nyckel FKASAVXZZLJTNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylglycine hydrochloride, dimethylglycine hydrochloride, glycine, n,n-dimethyl-, hydrochloride, n-methylsarcosine hydrochloride, n,n-dimethylglycine hcl, dimethylamino acetic acid hydrochloride, unii-yxk75eae92, yxk75eae92, n,n-dimethylaminoacetic acid hydrochloride, 2-dimethylamino acetic acid hydrochloride
PubChem CID 75605
IUPAC-namn 2-(dimetylamino)ättiksyra;hydroklorid
LEDER CN(C)CC(=O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylglycine hydrochloride
Smältpunkt 188 °C till 191 °C
Färg Vitt
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel (CH3)2NCH2CO2H·HCl
Beilstein 04, I, 469
Merck Index 15, 3269
Löslighetsinformation Solubility in water: 100g/L (20 c). Other solubilities: insoluble in chloroform and acetone
Formel vikt 139.58
Procent renhet 99%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.