Läs mer
N,N-dimetylglycinhydroklorid, 99 %
Produktkod. 11443138
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443138 100 g 100g
11423138 5 g 5g
11433138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443138 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18892.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 2491-06-7 | C4H10ClNO2 | 139,58 g/mol
N,N-dimetylglycin (DMG) är en naturlig N-metylerad glycin som används i jämförande analys med andra N-metylerade glyciner såsom sarkosin ochβ ine. Används vid utveckling av glycinbaserade joniska vätskor och emulgeringsmedel. Det är också potentiellt användbart som en biomarkör för proteinnedbrytning hos KOL-patienter. DMG används som ett substrat för att identifiera, differentiera och karakterisera aminosyrametyltransferas(er).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N,N-dimetylglycin (DMG) är en naturlig N-metylerad glycin som används i jämförande analys med andra N-metylerade glyciner såsom sarkosin ochβ ine. Används vid utveckling av glycinbaserade joniska vätskor och emulgeringsmedel. Det är också potentiellt användbart som en biomarkör för proteinnedbrytning hos KOL-patienter. DMG används som ett substrat för att identifiera, differentiera och karakterisera aminosyrametyltransferas(er).
Löslighet
Lösligt i vatten (nästan genomskinlig).
Noter
Hygroskopisk, förvaras åtskilt från fukt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2491-06-7
MDL-nummer MFCD00012610
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylglycine hydrochloride
Smältpunkt 189 °C till 194 °C
Molekylformel C4H10ClNO2
Kvantitet 100 g
Beilstein 3910578
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,3244
Synonym n,n-dimethylglycine hydrochloride, dimethylglycine hydrochloride, glycine, n,n-dimethyl-, hydrochloride, n-methylsarcosine hydrochloride, n,n-dimethylglycine hcl, dimethylamino acetic acid hydrochloride, unii-yxk75eae92, yxk75eae92, n,n-dimethylaminoacetic acid hydrochloride, 2-dimethylamino acetic acid hydrochloride
Löslighetsinformation Löslig i vatten (nästan genomskinlig).
InChI-nyckel FKASAVXZZLJTNX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)CC(=O)O.Cl
IUPAC-namn 2-(dimetylamino)ättiksyra;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 139.58
PubChem CID 75605
Formel vikt 139.58
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.