missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N-Dimethylglycine hydrochloride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylglycine hydrochloride |
| Smältpunkt | 189°C to 194°C (External MSDS) |
| CAS | 2491-06-7 |
| Molekylformel | (CH3)2NCH2COOH · HCl |
| Synonym | N,N-Dimethylglycine hydrochloride, N,N-Dimethylaminoacetic acid hydrochloride, N,N-Dimethylglycine hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.58 |
| Kvantitet | 10 g |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?