Läs mer
N,N-dimetylglycinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30369720
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30369720 5 g
1 options
Produktkod. 30369720 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4780605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylglycine Hydrochloride
CAS 2491-06-7
Molekylformel C4 H9 N O2 . HCl
Kvantitet 5 g
Synonym Glycine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Glycine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (6CI,8CI,9CI), (Carboxymethyl)dimethylazanium chloride, (Dimethylamino)acetic acid hydrochloride, 2-(Dimethylamino)acetic acid hydrochloride, Dimethylglycine hydrochloride, N,N-Dimethylaminoacetic acid hydrochloric acid, N,N-Dimethylglycine hydrochloride, N,N-Dimethylglycine monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H
LEDER Cl.CN(C)CC(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 139.58
Formel vikt 139.04