Läs mer
N,N-dimetylglycinmetylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11352697
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352697 5 g 5g
11362697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11897.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7148-06-3 | C8H11ClNO2 | 188.63 g/mol
N,N-dimetylglycinmetylester används som biokemikalie för proteomikforskning. Det används också som kemisk och farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dimetylglycinmetylester används som biokemikalie för proteomikforskning. Det används också som kemisk och farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar Den
är känslig för luft och är hygroskopisk till sin natur. Skydda mot fukt och vatten. Förvara under torr inert gas. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7148-06-3
MDL-nummer MFCD00059303
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylglycine methyl ester
Kokpunkt 134°C to 135°C
Molekylformel C5H11NO2
Linjär formel (CH3)2NCH2CO2CH3
Brytningsindex 1.412
UN-nummer UN3272
Beilstein 1744788
Synonym n,n-dimethylglycine methyl ester, methyl 2-dimethylamino acetate, glycine, n,n-dimethyl-, methyl ester, methyl dimethylamino acetate, methyl n,n-dimethylglycinate, acmc-2097kq, dimethylglycine methyl ester, ch3 2nch2cooch3, dimethylaminoessigsauremethylester
Löslighetsinformation Soluble in water.
InChI-nyckel LRZFEBJUJIQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Densitet 0.95
LEDER CN(C)CC(=O)OC
IUPAC-namn metyl-2-(dimetylamino)acetat
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Kvantitet 5 g
Flampunkt 38°C (100°F)
PubChem CID 81569
Formel vikt 117.15
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylglycine methyl ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.