Läs mer
N,N-dimetylglycinmetylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11362697
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362697 25 g 25g
11352697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11897.14
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CAS: 7148-06-3 | C8H11ClNO2 | 188.63 g/mol
N,N-dimetylglycinmetylester används som biokemikalie för proteomikforskning. Det används också som kemisk och farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dimetylglycinmetylester används som biokemikalie för proteomikforskning. Det används också som kemisk och farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar Den
är känslig för luft och är hygroskopisk till sin natur. Skydda mot fukt och vatten. Förvara under torr inert gas. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7148-06-3
MDL-nummer MFCD00059303
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylglycine methyl ester
Kokpunkt 134°C to 135°C
Molekylformel C8H11ClNO2
Linjär formel (CH3)2NCH2CO2CH3
Brytningsindex 1.412
UN-nummer UN3272
Beilstein 1744788
Synonym 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol hydrochloride, vanillylamine hydrochloride, n-vanillylamine hydrochloride, 2-vanillylamine hydrochloride, 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hcl, phenol, 4-aminomethyl-2-methoxy-, hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol, chloride, vanillylamine hcl
Löslighetsinformation Soluble in water.
InChI-nyckel LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
Densitet 0.95
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)CN)O.Cl
IUPAC-namn 4-(aminometyl)-2-metoxifenol;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 188.63
Kvantitet 25 g
Flampunkt 38°C (100°F)
PubChem CID 165576
Formel vikt 117.15
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.